Learn More
IL-4 Monoclonal Antibody (A155B16F2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen ASC0944
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10578203
  • 470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
This product is recommended as a capture antibody in Sandwich ELISA applications. This clone can also be referred to as clone number A155B 16F2 1A9.
IL-4 Monoclonal antibody specifically detects IL-4 in Porcine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
IL-4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.5mg/mL sodium azide; pH 7.5
Q04745
Il4
Recombinant swine IL-4.
500 μg
Primary
Porcine
Antibody
IgG2b
ELISA
A155B16F2
Unconjugated
Il4
B cell growth factor 1; B_cell stimulatory factor 1; B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; BCGF1; BCGF-1; binetrakin; BSF1; BSF-1; cytokine; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; interleukin 4; interleukin 4 variant 2; interleukin 4 variant IL-4delta2; interleukin 4 variant IL-4delta3; interleukin 4 variant IL-4int2A; interleukin 4 variant IL-4int3A; interleukin 4 variant IL-4int3B; Interleukin4; interleukin-4; interleukin-4 precursor; lymphocyte stimulatory factor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra
Mouse
Protein A
RUO
397225
4° C