Learn More
IL-5 Monoclonal Antibody (TRFK4), Biotin, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen AMC0959
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10088072
  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IL-5 Monoclonal antibody specifically detects IL-5 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
IL-5
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
P04401
Il5
Recombinant mouse interleukin-5.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
ELISA
TRFK4
Biotin
Il5
B-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRF
Rat
purified
RUO
16191
-20°C