Learn More
IL-5 Rat anti-Human, PE, Clone: JES1-39D10, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554489
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15897728
  • 545.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The JES1-39D10 antibody reacts with human interleukin-5 (IL-5). The immunogen used to generate the JES1-39D10 hybridoma was COS-expressed recombinant human IL-5. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: JES1-39D10
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human
Immunogen: Recombinant human IL-5
Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
IL-5
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Recombinant human IL-5
0.1 mg
Immunology
Human
IgG2a
Flow Cytometry
JES1-39D10
PE
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.