Learn More
IL-7 Monoclonal Antibody (7417), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15533392
  • 514.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
In ELISAs, does not cross-react with bovine FGF acidic, recombinant human (rh) G-CSF, rhGM-CSF, rhIL-1 alpha, rhIL-1 beta, rhIL-2, rhIL-3, rhIL-4, rhIL-6, recombinant mouse IL-7, rhIL-8, porcine PDGF, rhTNF-alpha, rhTNF-beta, human TGF-beta 1, or porcine TGF-beta 1. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.
IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for ELISA, Neutralization, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL-7
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P13232
Il7
E. coli-derived recombinant human IL-7
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Neutralization, Western Blot
7417
Unconjugated
Il7
A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7
Mouse
Protein A/G
RUO
3574
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized