Learn More
IL17RD Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547287
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15517782
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, approximately 40% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-17 RD is observed and less than 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-17 RC, rmIL-17B R, and rhIL-17 R is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
IL17RD Polyclonal antibody specifically detects IL17RD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL17RD
Polyclonal
Unconjugated
Il17rd
2810004A10Rik; AI428510; HH18; hSef; IL-17 receptor D; IL17RD; IL-17RD; IL17Rhom; IL17RLM; interleukin 17 receptor D; interleukin-17 receptor D; Interleukin-17 receptor-like protein; mSef; RGD1565237; SEF; sef homolog; Sef-S; UNQ6115/PRO20026
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
54756
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q8NFM7
Il17rd
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17RD/SEF Ala27-Arg299