Learn More
IL5RA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA527900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13432017
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
IL5RA Polyclonal antibody specifically detects IL5RA in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL5RA
Polyclonal
Unconjugated
IL5RA
CD125; CD125 antigen; CDw125; HSIL5R3; IL-5 receptor alpha chain; IL-5 receptor subunit alpha; Il5r; IL-5R subunit alpha; Il5ra; IL-5RA; IL-5R-alpha; interleukin 5 receptor subunit alpha; interleukin 5 receptor type 3; interleukin 5 receptor, alpha; interleukin-5 receptor alpha chain; interleukin-5 receptor subunit alpha
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3568
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q01344
IL5RA
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 339 of Human IL5 Receptor alpha