Learn More
ILF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528135
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13402277
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A431, H1299, HeLa, HepG2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
ILF1 Polyclonal antibody specifically detects ILF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ILF1
Polyclonal
Unconjugated
Foxk2
1110054H05Rik; 5730434B08Rik; 6230415M23Rik; cellular transcription factor ILF-1; forkhead box K2; forkhead box protein K2; FOXK1; foxk2; G/T-mismatch specific binding protein; ILF; ILF1; ILF-1; interleukin enhancer binding factor 1; interleukin enhancer-binding factor 1; nGTBP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3607
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.8 mg/mL
PBS with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q01167
Foxk2
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 598 and 660 of Human ILF1