Learn More
Imipramine Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA175479
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11539050
  • 668.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-75479 specifically detects Imipramine. PA1-75479 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75479 immunogen is Imipramine-BTG.
Imipramine Polyclonal antibody specifically detects Imipramine in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Imipramine
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Sheep
purified
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
Unconjugated
Antideprin; C19H24N2; Deprenil; Deprimin; Deprinol; Depsonil; Dynaprin; Eupramin; Imipramil; Irmin; Janimine; Melipramin; Surplix; Tofranil
Imipramine-BTG