missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A NP Monoclonal Antibody (2F205), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA141244

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11539822

  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Influenza A NP Monoclonal antibody specifically detects Influenza A NP in Virus samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation

Spezifikation

Influenza A NP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG1 κ
ELISA
2F205
Unconjugated
Influenza nucleoprotein
Recombinant influenza A protein.
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote