Learn More
Influenza A H3N2 M1 Polyclonal Antibody, Biotin, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA173052
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11598421
  • 473.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PA1-73052 antibody reacts with Influenza A matrix protein. PA1-73052 has been successfully used in Immunohistochemical, ELISA, Immunofluorescence and Western blot applications. The PA1-73052 antibody was raised against Influenza A, Phillipines (H3N2).
Influenza A H3N2 M1 Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H3N2 M1 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H3N2 M1
Polyclonal
PBS with 0.1% sodium azide
Goat
purified
RUO
Virus
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Biotin
H3N2; H3N2 M1; H3N2 Matrix protein; Influenza H3N2
Influenza A, Phillipines (H3N2).
1 mL
Primary
4° C