missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H3N2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA17222

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11568331

  • 471.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-7222 detects the influenza A virus (H3N2). This antibody does not react with influenza B, RSV, Parainfluenza 1-3 or Adenovirus. PA1-7222 has been successfully used in immunofluorescence procedures. The PA1-7222 immunogen is influenza A, strain Texas 1/77 (H3N2).

Influenza A H3N2 Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H3N2 in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Influenza A H3N2
Polyclonal
Unconjugated
H3N2; Influenza H3N2
Influenza A, strain Texas 1/77 (H3N2)
1 mL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry
4-5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Goat
purified
RUO
Virus
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote