Learn More
Avian Influenza A HA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA123094
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11590853
  • 578.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: H5 Hemagglutinin HA1 Recombinant Protein(GTX48233-PRO). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Avian Influenza A HA Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A HA in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Avian Influenza A HA
Polyclonal
Unconjugated
flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin
Synthetic peptide corresponding to 15 amino acids at the N-terminus of the hemagglutinin protein.
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Virus