Learn More
Influenza A NP Monoclonal Antibody (AA5H), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA123054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11521430
  • 546.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-23054 detects Influenza A Virus Nucleoprotein. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Influenza A NP Monoclonal antibody specifically detects Influenza A NP in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A NP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
AA5H
Unconjugated
Influenza nucleoprotein
Influenza A / Puerto Rico /8/34 (H1N1) and A/Bangkok /1/79 (H3N2) viruses.
500 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.