Learn More
Influenza B NA Monoclonal Antibody (B14), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110824
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11533433
  • 678.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10824 detects Influenza B Neuraminidase. MA1-10824 has been successfully used in ELISA and inhibition applications. The MA1-10824 immunogen is Influenza B HK/73.
Influenza B NA Monoclonal antibody specifically detects Influenza B NA in Virus samples. It is validated for ELISA, Inhibition Assays.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza B NA
Monoclonal
0.88 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
purified
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
ELISA, Inhibition Assays
B14
Unconjugated
Influenza NA
Influenza B HK/73.
500 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles