Learn More
Influenza B HA Monoclonal Antibody (B35G), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516289
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13431027
  • 688.00 € / 2 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Influenza B HA Monoclonal antibody specifically detects Influenza B HA in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry, Lateral Flow.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza B HA
Monoclonal
5.63 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.5
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Lateral Flow
B35G
Unconjugated
flu hemagglutinin; Influenza B; influenza b hemagglutinin; Influenza HA; influenza hemagglutinin
B/Lee/40 and B/Singapore/-222/79 virus
2 mg
Primary
4° C