Learn More
Influenza B Virions Polyclonal Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA173036
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11538411
  • 473.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PA1-73036 antibody reacts with Influenza B Virions. PA1-73036 has been successfully used in Immunofluorescence applications. The PA1-73036 antibody was raised against the Yamagata strain of Influenza B.
Influenza B Virions Polyclonal antibody specifically detects Influenza B Virions in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza B Virions
Polyclonal
FITC
Influenza Virions
Yamagata strain of Influenza B.
1 mL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Liquid
Immunocytochemistry
4-5 mg/mL
PBS with 10mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
Goat
purified
RUO
Virus