Learn More
ING2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11356023
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
ING2 Polyclonal antibody specifically detects ING2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ING2
Polyclonal
Unconjugated
Ing2
2810011M06Rik; ING1L; ING1Lp; ING2; Ing2b; Inhibitor of growth 1-like protein; inhibitor of growth family member 2; inhibitor of growth family, member 2; inhibitor of growth protein 2; p32; p33ING2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
3622
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H160
Ing2
Synthetic peptide sequence (DKSTEKTKKDRRSR) corresponding to the C-terminus amino acids of ING2