Learn More
ING3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540703
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15524342
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: LSSGTGAGAI TMAAAQAVQA TAQMKEGRRT SSLKASYEAF KNNDFQLGKE Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Yeast: 75%; Zebrafish: 92%
ING3 Polyclonal antibody specifically detects ING3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ING3
Polyclonal
Unconjugated
ING3
1300013A07Rik; Eaf 4; Eaf4; FLJ20089; HSPC301; ING 2; ING 3; ING2; ING3; ing3 protein; inhibitor of growth family member 3; inhibitor of growth family, member 3; inhibitor of growth protein 3; inhibitor of growth protein 3-like protein; MEAF4; p47 p47 ING3; p47 regulator protein; p47ING3; p47ING3 protein; zgc:56327
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
54556
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NXR8
ING3
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ING3