Learn More
iNOS/NOS Type II Mouse anti-Mouse, Unlabeled, Clone: 6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 730.00 €
Spezifikation
Antigen iNOS/NOS Type II
Klon 6
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610328
50 μg
321.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610329
150 μg
730.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nitric oxide synthase (NOS), a cell-type specific enzyme, catalyzes the synthesis of nitric oxide (NO). NO is a short-lived radical that transmits cellular signals involved in vasorelaxation, neurotransmission, and cytotoxicity. In macrophages and other cell types, NOS (iNOS or macNOS) activity increases following exposure to cytokines (IFN-γ, TNF-α and IL-1) and microbial products (lipopolysaccharide (LPS)), iNOS is activated independently of Ca2+/calmodulin and its level of expression is tightly controlled by several transcription factors, including NFκB. Data indicates that TGF-β affects translation of iNOS mRNA and decreases iNOS protein stability. Normally undetectable in brain tissue, iNOS mRNA has been observed in CNS tissues of animals under experimental pathologic conditions. iNOS and nNOS share 51% amino acid homology with the greatest degree of divergence in the calmodulin binding domain.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
iNOS/NOS Type II
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
6
Western Blot
Unconjugated
RUO
Mouse
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.