Learn More
INPP1 Monoclonal Antibody (1A6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA519210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15598792
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: MSDILRELLC VSEKAANIAR ACRQQEALFQ LLIEEKKEGE KNKKFAVDFK TLADVLVQEV IKQNMENKFP GLEKNIFGEE SNEFTNDWGE KITLRLCSTE EETAELLSKV LNGNKVASEA LARVVHQDVA FTDPTLDSTE INVPQDILGI WVDPIDSTYQ YIKGSADIKS NQGIFPCGLQ CVTILIGVYD IQTGVPLMGV INQPFVSRDP NTLRWKGQCY WGLSYMGTNM HSLQLTISRR NGSETHTGNT GSEAAFSPSF SAVISTSEKE TIKAALSRVC GDRIFGAAGA GYKSLCVVQG LVDIYIFSED TTFKWDSCAA HAILRAMGGG IVDLKECLER NPETGLDLPQ LVYHVENEGA AGVDRWANKG GLIAYRSRKR LETFLSLLVQ NLAPAETHT
INPP1 Monoclonal antibody specifically detects INPP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
INPP1
Monoclonal
0.2-1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
P49441
INPP1
INPP1 (AAH15496, 1 a.a. ∽ 399 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
1A6
Unconjugated
INPP1
2300002C06Rik; AV137389; Inositol polyphosphate 1-phosphatase; inositol polyphosphate-1-phosphatase; Inpp1; IPP; IPPase
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3628
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles