Learn More
INPP4A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13484607
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, IMR32. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (94%), Xenopus laevis (89%), Pig (97%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
INPP4A Polyclonal antibody specifically detects INPP4A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
INPP4A
Polyclonal
Unconjugated
INPP4A
107kDa; 4-Ptase-1; 9630012D15; D130048C09Rik; Inositol polyphosphate 4-phosphatase type I; Inositol polyphosphate 4-phosphatase-1; Inositol polyphosphate-4-phosphatase type I A; inositol polyphosphate-4-phosphatase, type 1; inositol polyphosphate-4-phosphatase, type I; inositol polyphosphate-4-phosphatase, type I, 107kD; inositol polyphosphate-4-phosphatase, type I, 107kDa; INPP4; Inpp4a; R74740; TVAS1; Type I inositol 3,4-bisphosphate 4-phosphatase; type I inositol-3; type I inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3631
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96PE3
INPP4A
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 304 and 489 of Human INPP4A