missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INSIG2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA541707

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15524972

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: MAEGETESPG PKKCGPYISS VTSQSVNLMI RGVVLFFIGV FLALVLNLLQ Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 92%; Goat: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 92%; Rabbit: 100%; Rat: 92%; Sheep: 100%

INSIG2 Polyclonal antibody specifically detects INSIG2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

INSIG2
Polyclonal
Unconjugated
INSIG2
2900053I11Rik; C730043J18Rik; Insig2; INSIG-2; INSIG2 membrane protein; INSIG-2 membrane protein; insulin induced factor 2; insulin induced gene 2; insulin induced protein 2; insulin-induced 2 protein; insulin-induced gene 2 protein; insulin-induced membrane protein 2; MGC26273
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
51141
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9Y5U4
INSIG2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human INSIG2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote