Learn More
IA-6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15584932
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: KRTGGLYRVR LAERVFPLLG PQGAPPFLEE APSASLPGAE RATPPTREEP Sequence homology: Human: 100%
IA-6 Polyclonal antibody specifically detects IA-6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IA-6
Polyclonal
Unconjugated
INSM2
IA6; IA-6; INSM transcriptional repressor 2; Insm2; INSM2 variant 1; insulinoma-associated 2; insulinoma-associated protein 2; insulinoma-associated protein IA-6; methylated in liver tumor 1; mLt 1; mLt1; Nbla106; Zinc finger protein IA-6
Rabbit
Protein A
RUO
84684
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96T92
INSM2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human INSM2