Learn More
INSRR Monoclonal Antibody (326929), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15543742
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
INSRR Monoclonal antibody specifically detects INSRR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
INSRR
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P14616
Insrr
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human INSRR Leu24-Leu923
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Western Blot
326929
Unconjugated
Insrr
Insrr; insulin receptor related receptor; insulin receptor-related protein; Insulin receptor-related protein alpha chain; Insulin receptor-related protein beta chain; insulin receptor-related receptor; IRR; IR-related receptor; Sirr
Mouse
Protein A/G
RUO
3645
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized