Learn More
Insulin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Guinea Pig Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA129383
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11582322
  • 472.00 € / 7 Milliliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A recommended positive control is human pancreas.
Insulin Polyclonal antibody specifically detects Insulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Insulin
Polyclonal
Unconjugated
INS
AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; insulin 1; insulin 2; Insulin A chain; Insulin B chain; insulin I; insulin II; insulin-1; Insulin-1 A chain; Insulin-1 B chain; Insulin-2; Insulin-2 A chain; Insulin-2 B chain; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulin; proinsulin
Guinea Pig
purified
RUO
3630
4° C, do not freeze
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
10 μg/mL
proprietary buffer with no preservative
P01308
INS
Purified human insulin conjugated to carrier protein
7 mL