Learn More
Insulin/Proinsulin Monoclonal Antibody (D3E7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA116710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11558303
  • 512.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Insulin/Proinsulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin/Proinsulin in Bovine, Human, Porcine, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Insulin/Proinsulin
Monoclonal
4.9 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P01308, P01315, P01317, P01322, P01323
INS, Ins1, Ins2
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with native human insulin.
200 μg
Primary
Bovine, Human, Porcine, Rat
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
D3E7
Unconjugated
INS
AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; insulin 1; insulin 2; Insulin A chain; Insulin B chain; insulin I; insulin II; insulin-1; Insulin-1 A chain; Insulin-1 B chain; Insulin-2; Insulin-2 A chain; Insulin-2 B chain; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulin; proinsulin
Mouse
Protein A
RUO
24505, 24506, 280829, 3630, 397415
4° C, do not freeze