Learn More
INSR alpha Monoclonal Antibody (83-14), Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA513756
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11344913
  • 514.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-13756 targets Insulin Receptor alpha in WB, ICC/IF, ELISA and IP applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-13756 immunogen is iM-9 lymphocytes followed by purified insulin receptor.
INSR alpha Monoclonal antibody specifically detects INSR alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
INSR alpha
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P06213
INSR
IM-9 lymphocytes followed by purified insulin receptor
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
83-14
Biotin
INSR
4932439J01Rik; CD220; CD220 beta; D630014A15Rik; DAF-2; HHF5; INSR; insulin receptor; insulin receptor (INSR); insulin receptor precursor; insulin receptor preproprotein; Insulin receptor subunit alpha; Insulin receptor subunit beta; IR; IR alpha; IR beta; ir-A; IR-B
Mouse
Protein A
RUO
3643
4° C