Learn More
ITGA2 Monoclonal Antibody (HAS-4), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15432
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15285744
  • 341.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ITGA2 Monoclonal antibody specifically detects ITGA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
ITGA2, CD49b
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
P17301
Itga2
Human CD49b from Human keratinocytes
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
HAS-4
PE
Itga2
alpha 2 subunit of VLA-2 receptor; BDPLT9; BR; CD49 antigen-like family member B; CD49B; Collagen receptor; DX5; GPIa; HPA-5; human platelet alloantigen system 5; integrin alpha 2; integrin alpha-2; integrin subunit alpha 2; integrin, alpha 2; integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor); Itga2; platelet antigen Br; platelet glycoprotein GPIa; platelet membrane glycoprotein Ia; very late activation protein 2 receptor, alpha-2 subunit; VLA-2; VLA2 receptor; VLA-2 receptor, alpha 2 subunit; VLA-2 subunit alpha; VLAA2
Mouse
purified
RUO
3673
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!