missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITGA2B Rat anti-Mouse, PE-Cy7, Clone: eBioMWReg30 (MWReg30), Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen A16240

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg

Artikelnummer. 15255994

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

ITGA2B
Monoclonal
PE-Cyanine7
RP23-226P4.6, AI172977, CD41, CD41B, GpIIb, alphaIIb
25 μg
Primary
Mouse
Liquid
Flow Cytometry
eBioMWReg30 (MWReg30)
PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide
Rat
RUO
16399
Store at 2 - 8 °C.
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote