Learn More
ITGA7 Monoclonal Antibody (334908), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15583752
  • 451.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reactivity with other Integrin alpha 7 isoforms was not tested. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Integrin alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, alpha 9, alpha E, alpha X, recombinant human Integrin alpha L, or alpha 11 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
ITGA7 Monoclonal antibody specifically detects ITGA7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
ITGA7
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q61738
Itga7
CHO-derived recombinant mouse Integrin alpha 7 Phe34-Pro1036
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry
334908
Unconjugated
Itga7
[a]7; alpha 7A integrin; alpha7; H36-alpha7; integrin alpha 7; integrin alpha 7 chain; integrin alpha-7; Integrin alpha-7 70 kDa form; Integrin alpha-7 heavy chain; Integrin alpha-7 light chain; integrin subunit alpha 7; integrin, alpha 7; ITGA7; UNQ406/PRO768
Rat
Protein A/G
RUO
16404
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized