Learn More
ITGA7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537435
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15564391
  • 475.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 25 and 129 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
ITGA7 Polyclonal antibody specifically detects ITGA7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITGA7
Polyclonal
Unconjugated
Itga7
[a]7; alpha 7A integrin; alpha7; H36-alpha7; integrin alpha 7; integrin alpha 7 chain; integrin alpha-7; Integrin alpha-7 70 kDa form; Integrin alpha-7 heavy chain; Integrin alpha-7 light chain; integrin subunit alpha 7; integrin, alpha 7; ITGA7; UNQ406/PRO768
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16404, 3679, 81008
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q13683, Q61738, Q63258
Itga7
Synthetic peptide corresponding to amino acids 926-976 of human Integrin alpha7
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat