missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD103 Monoclonal Antibody (AX.14), PE, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA112191

300.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11523653

  • 450.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD103 Monoclonal antibody specifically detects CD103 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD103
Monoclonal
PE
Itgae
A530055J10; alpha-E1; alpha-M290; aM290; antigen CD103; antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide; CD103; DC; DCs; HML-1 antigen; human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide; HUMINAE; integrin alpha E; integrin alpha E, epithelial-associated; integrin alpha E1, epithelial-associated; integrin alpha M290; Integrin alpha-E; Integrin alpha-E heavy chain; Integrin alpha-E light chain; Integrin alpha-IEL; integrin subunit alpha E; integrin, alpha E; integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide); integrin, alpha E, epithelial-associated; Intregrin alpha E2; Itgae; MGC141996; Mucosal lymphocyte 1 antigen
Mouse
Protein A/G
RUO
3682
4° C, do not freeze
Liquid
Flow Cytometry
AX.14
PBS with 0.2% carrier protein and 0.08% sodium azide
P38570
Itgae
White blood cells.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote