Learn More
CD61 Monoclonal Antibody (CRC54), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA135264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11590762
  • 516.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 1 mL of distilled water.
CD61 Monoclonal antibody specifically detects CD61 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
CD61
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P05106
ITGB3
CD61.
1 mL
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
CRC54
Unconjugated
ITGB3
antigen CD61; BDPLT16; BDPLT2; beta3 integrin; CD61; EGK_08849; glycoprotein GPIIIa; glycoprotein IIIa; GP3A; GPIIIa; GT; INGRB3; integrin beta 3; integrin beta 3 (Cd61); integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin subunit beta 3; integrin, beta 3; integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); ITGB3; platelet glycoprotein IIIa; platelet glycoprotein IIIa integrin subunit beta 3; platelet gpIIIa; platelet membrane glycoprotein IIIa
Mouse
purified
RUO
3690
4° C
Lyophilized