missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD61 Monoclonal Antibody (43.PL), FITC, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA112148

300.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11583613

  • 450.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD61 Monoclonal antibody specifically detects CD61 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD61
Monoclonal
FITC
ITGB3
antigen CD61; BDPLT16; BDPLT2; beta3 integrin; CD61; EGK_08849; glycoprotein GPIIIa; glycoprotein IIIa; GP3A; GPIIIa; GT; INGRB3; integrin beta 3; integrin beta 3 (Cd61); integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin subunit beta 3; integrin, beta 3; integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); ITGB3; platelet glycoprotein IIIa; platelet glycoprotein IIIa integrin subunit beta 3; platelet gpIIIa; platelet membrane glycoprotein IIIa
Mouse
Protein A/G
RUO
3690
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
43.PL
PBS with 0.2% carrier protein and 0.08% sodium azide
P05106
ITGB3
purified platelet membrane glycoproteins
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote