Learn More
Integrin beta 7 Monoclonal Antibody (473207), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524192
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15553882
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Integrin beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 8, recombinant mouse Integrin beta 4, or beta 7 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Integrin beta 7 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Integrin beta 7
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P26010
ITGB7
CHO-derived recombinant human Integrin beta 7 long isoform Glu20-His723
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
473207
Unconjugated
ITGB7
Gut homing receptor beta subunit; integrin beta 7; integrin beta 7 subunit; integrin beta-7; Integrin beta-P; integrin subunit beta 7; integrin, beta 7; ITGB7; Ly69; M290 IEL antigen
Mouse
Protein A/G
RUO
3695
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized