Learn More
IFN alpha Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA184928
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11569240
  • 754.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Western blot, this antibody detects a band at ∽19kDa. Rabbit anti Chicken interferon alpha antibody recognizes chicken Interferon alpha (chIFNα).
IFN alpha Polyclonal antibody specifically detects IFN alpha in Chicken samples. It is validated for ELISA, Functional Assay, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IFN alpha
Polyclonal
Unconjugated
IFNA3
alpha-2a interferon; Gm12597; ifa; Ifa1; Ifa2; IFL; IFN; IFN alpha; IFN alpha 1/13; IFN alpha 1b; IFN a; IFN1@; IFNA; IFNA@; IFNA1; IFNA13; Ifna15; Ifna2; IFNA2A; IFNA2B; IFNA2C; IFNA3; IFNA6; Ifnaa; IFNAalphaIFN-alpha-1/13; IFNalpha; IFN-alpha; IFN-alpha 1b; IFN-alpha1; IFN-alpha-1; IFN-alpha-1/13; IFN-alpha-2; IFN-alpha-6; IFN-alphaA; IFN-alphaD; IFN-gamma; IFNa; INFA2; interferon; interferon alpha; interferon alpha 1; Interferon alpha 13 (IFNA13); interferon alpha 15; interferon alpha 1b; interferon alpha 2; interferon alpha 2a; interferon alpha 2b; interferon alpha A; interferon alpha family gene 1; interferon alpha family, gene 2; Interferon alpha leukocyte (IFL); interferon alpha protein; interferon alpha-1; Interferon alpha1 (IFNA1); interferon alpha-1 precursor; interferon alpha-1/13; Interferon alpha-1/13 (IFN-alpha-1/13); Interferon alpha-2; Interferon alpha-A; Interferon alpha-D; Interferon alpha-D (IFN alphaD); interferon type A1/A2; interferon type A3; interferon, alpha 1;
Rabbit
Protein A
RUO
396398
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Functional Assay, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with no preservative
Q90872
IFNA3
Recombinant chicken Interferon alpha
500 μg
Primary
Chicken