Learn More
IFN gamma Monoclonal Antibody (B-B1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen AHC4032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10130053
  • 904.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IFN gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN gamma in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IFN gamma
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
P01579
IFNG
Purified recombinant human recombinant IFN-gamma produced in E. coli.
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Flow Cytometry
B-B1
Unconjugated
IFNG
BoIFNG; cytokine; EGK_03901; gamma interferon; gamma interferon precursor; gamma-interferon; gamma-interferon precursor (AA -23 to 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN ?; Ifng; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma precursor; IFN-y; IFN?; Immune interferon; interferon gamma; interferon gamma precursor; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon ?; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma level; interferon-gamma precursor; Interferon?; M-IFN-g; R-IFN-g
Mouse
purified
RUO
3458
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.