Learn More
INTS4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530733
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13415247
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (95%), Xenopus laevis (85%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
INTS4 Polyclonal antibody specifically detects INTS4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
INTS4
Polyclonal
Unconjugated
INTS4
2610034N24Rik; AA692684; AW493223; int4; Integrator complex subunit 4; Ints4; MST093; MSTP093; RGD1305036
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
101861, 92105
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.6 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q8CIM8, Q96HW7
INTS4
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 180 of Human INTS4
100 μL
Primary
Human, Mouse