Learn More
Involucrin Monoclonal Antibody (SY5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA511803
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11394513
  • 462.00 € / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-11803 targets Involucrin in ELISA, IF, IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with Canine, Human, Non-human primate, Porcine, and Rat samples. The MA5-11803 immunogen is human keratinocytes' involucrin.
Involucrin Monoclonal antibody specifically detects Involucrin in Canine, Human, Non-human Primate, Porcine, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Involucrin
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P07476, P18174, P18175, P48998
IVL
Human keratinocytes' involucrin
500 μL
Primary
Canine, Human, Non-human Primate, Porcine, Rat
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
SY5
Unconjugated
IVL
1110019C06Rik; involucrin; IVL
Mouse
Protein A/G
RUO
101125010, 102152041, 3713, 407242, 60583
4° C