Learn More
Involucrin Monoclonal Antibody (SY8), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA190573
502.42 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11510962
  • 532.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-90573 detects Involucrin from non-human primate, porcine, and human samples.
Involucrin Monoclonal antibody specifically detects Involucrin in Avian, Canine, Human, Non-human Primate, Porcine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Involucrin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
P07476, P18174, P18175
IVL
Pure involucrin from human keratinocytes.
100 μg
Primary
Avian, Canine, Human, Non-human Primate, Porcine
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
SY8
Unconjugated
IVL
1110019C06Rik; involucrin; IVL
Mouse
Protein G
RUO
101125010, 102152041, 3713, 407242
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.