missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPKC Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA528005

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13421997

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: Raji. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (87%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ITPKC Polyclonal antibody specifically detects ITPKC in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ITPKC
Polyclonal
Unconjugated
ITPKC
inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase C; Inositol-trisphosphate 3-kinase C; InsP 3 kinase C; insP 3-kinase C; IP3 3-kinase C; IP3-3KC; IP3K C; IP3KC; ITPKC
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80271
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.84 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96DU7
ITPKC
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 262 and 528 of Human IP3KC
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote