missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPKC Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA519046

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11347023

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ITPKC Polyclonal antibody specifically detects ITPKC in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ITPKC
Polyclonal
Unconjugated
ITPKC
inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase C; Inositol-trisphosphate 3-kinase C; InsP 3 kinase C; insP 3-kinase C; IP3 3-kinase C; IP3-3KC; IP3K C; IP3KC; ITPKC
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
80271
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96DU7
ITPKC
Synthetic peptide sequence (ETERPKQKTEPDRSS) corresponding to the internal amino acids of ITPKC
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote