missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IP6K1 Monoclonal Antibody (GT10611), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA517268

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15338250

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, A375. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (96%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

IP6K1 Monoclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IP6K1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q92551
IP6K1
Recombinant fragment contains a sequence corresponding to a region within amino acids 50 and 309 of IP6K1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
GT10611
Unconjugated
IP6K1
1200016D08Rik; ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase; AU022776; IHPK1; inositol hexakisphosphate kinase 1; inositol hexakisphosphate kinase 6; inositol hexaphosphate kinase 1; InsP6; InsP6 kinase 1; InsP6k1; IP6K1; Itpk6; KIAA0263; Pi uptake stimulator; PiUS
Mouse
Protein G
RUO
9807
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote