Learn More
IQGAP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519189
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11387163
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.
IQGAP1 Polyclonal antibody specifically detects IQGAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IQGAP1
Polyclonal
Unconjugated
IQGAP1
AA682088; Cdc42-Rac1 effector protein; D7Ertd237e; D7Ertd257e; DISP2; DISPB; HUMORFA01; IQ motif containing GTPase activating protein 1; IQGAP1; KIAA0051; mKIAA0051; p195; Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1; RasGAP-like with IQ motifs; SAR1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
8826
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P46940
IQGAP1
Synthetic peptide sequence (KRQSGQTDPLQKEE) corresponding to the internal amino acids of IQGAP1