Learn More
IRAK-M Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517473
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11552370
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
IRAK-M Polyclonal antibody specifically detects IRAK-M in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRAK-M
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q9Y616
IRAK3
Synthetic peptide corresponding to residues near the carboxy-terminus of human IRAK-M
100 μL
Primary
Human, Non-human Primate
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
IRAK3
4833428C18Rik; AI563835; ASRT5; FLJ13601; IL-1 receptor-associated kinase M; interleukin 1 receptor associated kinase 3; interleukin-1 receptor-associated kinase 3; IRAK3; IRAK-3; IRAKM; IRAK-M
Rabbit
Protein A
RUO
11213
-20°C