Learn More
IRAK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA19057
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11513901
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IRAK4 Polyclonal antibody specifically detects IRAK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRAK4
Polyclonal
Unconjugated
IRAK4
8430405M07Rik; 9330209D03Rik; interleukin 1 receptor associated kinase 4; interleukin-1; interleukin-1 receptor-associated kinase 4; IPD1; Irak4; IRAK-4; NY-REN-64; REN64; renal carcinoma antigen NY-REN-64
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
51135
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NWZ3
IRAK4
Synthetic peptide corresponding to the N terminus amino acids NKPITPSTYVRC.