Learn More
IRAK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517531
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11522430
  • 431.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
IRAK4 Polyclonal antibody specifically detects IRAK4 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRAK4
Polyclonal
Unconjugated
IRAK4
8430405M07Rik; 9330209D03Rik; interleukin 1 receptor associated kinase 4; interleukin-1; interleukin-1 receptor-associated kinase 4; IPD1; Irak4; IRAK-4; NY-REN-64; REN64; renal carcinoma antigen NY-REN-64
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
266632, 300177, 51135
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
300 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q8R4K2, Q9NWZ3
IRAK4
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding lysine 41 of human IRAK4
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat