Learn More
IRAK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 365500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10726463
  • 461.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IRAK4 Polyclonal antibody specifically detects IRAK4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRAK4
Polyclonal
Unconjugated
IRAK4
8430405M07Rik; 9330209D03Rik; interleukin 1 receptor associated kinase 4; interleukin-1; interleukin-1 receptor-associated kinase 4; IPD1; Irak4; IRAK-4; NY-REN-64; REN64; renal carcinoma antigen NY-REN-64
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
266632, 51135
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q8R4K2, Q9NWZ3
IRAK4
Synthetic peptide derived from the N-terminal region of the human IRAK4 (IL-1 receptor associated kinase 4) protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse