missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IREB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA541782

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15505032

  • 467.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: IQINLNSIVP SVSGPKRPQD RVAVTDMKSD FQACLNEKVG FKGFQIAAEK Sequence homology: Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%

IREB2 Polyclonal antibody specifically detects IREB2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IREB2
Polyclonal
Unconjugated
IREB2
ACO3; D9Ertd85e; FLJ23381; im:7153062; Ireb2; IRE-BP 2; IREBP2; Iron regulatory protein 2; iron responsive element binding protein 2; iron-regulatory protein 2; iron-responsive element binding protein 2; iron-responsive element-binding protein 2; Iron-responsive element-binding protein 2-like protein; IRP2; IRP2AD
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3658, 64602
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P48200, Q811J3
IREB2
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IREB2
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote