Learn More
IRF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517252
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11556071
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
IRF2 Polyclonal antibody specifically detects IRF2 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF2
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P14316, P23906
IRF2
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp327 of human IRF-2 protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IRF2
9830146E22Rik; AI646973; DKFZp686F0244; Interferon regulatory factor 2; IRF2; Irf-2; OTTHUMP00000218576; OTTHUMP00000218580
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
16363, 290749, 3660
-20°C